missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCS OX2 29, Tocris Bioscience™

Potent and selective OX2 antagonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 337150

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412914

  • 1031.63 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 30-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Potent and selective OX 2 receptor antagonist (IC 50 = 40 nM). Displays >250-fold selectivity for OX 2 over OX 1 and a range of receptors, ion channels and transporters. Inhibits orexin A induced IP 3 accumulation and ERK1/2 phosphorylation in CHO cells transfected with the OX 2 receptor.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

372523-75-6
433.977
tcs ox2 29, 2s-1-3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-2 1h-isoquinolinyl-3,3-dimethyl-2-4-pyridinylmethyl amino-1-butanone hydrochloride, 2s-1-6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1h-isoquinolin-2-yl-3,3-dimethyl-2-pyridin-4-ylmethyl amino butan-1-one hydrochloride
(2S)-1-(6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-yl)-3,3-dimethyl-2-(pyridin-4-ylmethylamino)butan-1-one;hydrochloride
C23H32ClN3O3
NHKNHFJTMINMBP-ZMBIFBSDSA-N
53302033
CC(C)(C)C(C(=O)N1CCC2=CC(=C(C=C2C1)OC)OC)NCC3=CC=NC=C3.Cl

Spezifikation

TCS OX2 29
372523-75-6
tcs ox2 29, 2s-1-3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-2 1h-isoquinolinyl-3,3-dimethyl-2-4-pyridinylmethyl amino-1-butanone hydrochloride, 2s-1-6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1h-isoquinolin-2-yl-3,3-dimethyl-2-pyridin-4-ylmethyl amino butan-1-one hydrochloride
CC(C)(C)C(C(=O)N1CCC2=CC(=C(C=C2C1)OC)OC)NCC3=CC=NC=C3.Cl
433.977
433.97
50mg
C23H32ClN3O3
NHKNHFJTMINMBP-ZMBIFBSDSA-N
(2S)-1-(6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-yl)-3,3-dimethyl-2-(pyridin-4-ylmethylamino)butan-1-one;hydrochloride
53302033
>98%
Videos