missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes TCTEX1D3, synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1488
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
TCTEX1D3 Synthetisches Peptid, PEP-1488, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 19 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem TCTEX1D3 überein. PEP-1488 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 34446 verwendet werden.Spezifikation
6991 | |
gereinigt | |
TCTEX1D3, human | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q8IZS6 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
TCTE3 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |