Learn More
TCTEX1D4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA564044
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15741812
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: SRRNSLVGPG AGPGGQRPSL GPVPPLGSRV SFSGLPLAPA RWVAPSYRTE PVPGERWEAA RAQRAME Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 79%, Rat - 81%.
TCTEX1D4 Polyclonal antibody specifically detects TCTEX1D4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
TCTEX1D4
Polyclonal
Unconjugated
TCTEX1D4
4833401D15Rik; LOC102551208; N22.1; novel Tctex-1 family domain-containing protein; protein N22.1; Tctex1 domain containing 4; tctex1 domain-containing protein 4; tctex1 domain-containing protein 4-like; Tctex1d4; Tctex2 beta; Tctex-2-beta
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
343521
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q5JR98
TCTEX1D4
Recombinant protein corresponding to Human TCTEX1D4