Learn More
Thermo Scientific™ TDE Series Ultratiefkühlschränke
Die Ultratiefkühlgeräte der Thermo Scientific™ TDE-Serie bieten einen reduzierten Energieverbrauch, eine vereinfachte Touch-Benutzeroberfläche, vier Kapazitäten und ein ergonomisches Schrankdesign.
Marke:  Thermo Scientific™ TDE60086FV
16866.94 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21698" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 333.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16387151
  • 18273.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Die Ultratiefkühlgeräte der Thermo Scientific™ TDE-Serie, die mit H-Drive betrieben werden, sind Teil der STP-Familie (Standard Performance) und verfügen über vier aufrechte Modelle, die die Lagerkapazität von 30,000 auf 60,000 2 ml Röhrchen erhöhen. Die TDE-Serie ist eine nachhaltige und zuverlässige Lösung mit höchster Probensicherheit sowie Betriebskosteneinsparungen für Labore aller Art.
Leistung
  • Dank der Kohlenwasserstofftechnologie des H-Drive sparen diese Systeme bis zu 25 % an Energie und Wärmeabgabe im Vergleich zu herkömmlichen Ultra-Tiefkühlgeräten mit Kältemittel1
  • Konzipiert für den täglichen Gebrauch: die Schranktemperatur erholt sich nach dem Öffnen der Tür um 20 % schneller.2
  • Die leise Geräuschentwicklung von 53 dBA ermöglicht es, den Gefrierschrank ins Labor statt auf den Flur zu stellen
  • Erfüllt die Validierungsprotokolle für ±10 °C bei -80 °C mit starken Spitzenschwankungen und stationären Temperaturschwankungen
  • Natürliche Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis reduzieren die Betriebsbeanspruchung des Systems und sorgen für hervorragende Zuverlässigkeit und sorgenfreien Probenschutz
Anwenderfreundlich
  • Die H-Drive-Informationszentrale (HIC) kombiniert eine leicht ablesbare Temperatur mit benutzerfreundlichen, kapazitiven Touch-Tasten auf einem 5,6-Zoll-Display
  • Vier Größen (300, 400 500 und 600 2 in.-Box) für eine Vielzahl von Lagerungsanforderungen und Laborspezifikationen
  • Alle Modelle verfügen über fünf Innentüren, die einen einfachen Zugang zu den Proben ermöglichen, ohne den Gefrierraum den Umgebungsbedingungen auszusetzen
  • Verbesserter Bedienkomfort durch einen neuartigen ergonomisch gestalteten Griff, ein kontrastreiches Display auf Augenhöhe und komfortable, leicht zugängliche Regalplätze.
  • Kompatibel mit den meisten Gestellsystemen, einschließlich einer kompletten Palette von Thermo Scientific™ Gestellen für Schachteln und Mikrotiterplatten sowie Thermo Scientific™ Matrix™ und Nunc CryoBank™ Röhrchen
  • Sicherheitsfunktionen einschließlich Alarmeinstellungen und für Vorhängeschlösser geeignete Türen
Nachhaltigkeit
  • Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
  • Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt
  • Natürliche Kältemittel und wassergeblasene Schaumstoffisolierung, wodurch die Baureihe den SNAP-Anforderungen der US-Umweltschutzbehörde, der F-Gas-Verordnung der Europäischen Union und anderen Nachhaltigkeitsnormen entspricht
Fußnoten:
  1. Interne Daten beim Vergleich von 11,2 kWh/Tag gegenüber UXF600 mit kWh/Tag. Daten liegen vor.
  2. Typische Testdaten von Gefrierschränken auf Grundlage interner Tests bei Umgebungstemperatur von 20 °C; typisches Standard-Validierungsprotokoll von ±10 °C.
Serviceleistungen
Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an uns für Einzelheiten
Spezifikation
Spezifikation
Ultratiefkühlgeräte der Thermo Scientific TDE-Serie, Fassungsvermögen von 600 Schachteln, 230 V, 50 Hz
28.8 ft.³
-50 °C bis -86 °C
1
Vakuum-Isolationstafeln (VIP) + wassergebundener Polyurethanschaum (SNAP-konform)
3
111 kg
Schrank
Thermo Scientific
Manuell
71.9 x 87.3 x 130.1 cm (28.3 x 34.4 x 51.2 in.)
Ja
Smart Vue-kompatibel
EU
230 V, 50 Hz
Energieeffizient
H-Antriebskompressor
820 lbs.
709 lbs.
2 Zoll Boxen (600)
Ultra-Tiefkühlschrank, aufrecht stehend
816 l
1 außen, 4 innen
4
Edelstahl
245 lbs.
CE
HIC 5.6-Zoll 7-Segmentanzeige mit kapazitiven Touch-Tasten
Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
97.7 x 100.6 x 198.1 cm (38.5 x 39.6 x 78 in.)
Alarm, Schreiber
Kompatibel mit Thermo Scientific™ DeviceLink™ Hub
6,1/10 A
230 V
50 Hz
60,000 x 2 ml
R290 (1. Stufe), R170 + R290 Mix (2. Stufe)
372 kg
322 kg
12
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Serviceleistungen
1. Die Daten sind repräsentativ für die Leistung und keine veröffentlichten Produktspezifikationen. Die Ergebnisse sollten nicht für die Entwicklung von Regulierungsparametern für eine bestimmte Kundennutzung herangezogen werden.
2. Die Leistung des Gefrierschranks hängt vom Produktvolumen des Kunden, dem Lagerungsformat, den Betriebsbedingungen, der Testmethodik und der Durchführung der empfohlenen Wartung ab.
3. Kontinuierliche Produktverbesserungen können ohne Vorankündigung zu Änderungen oder Auslassungen in diesem technischen Datenblatt führen.  Thermo Scientific übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden, Verletzungen, Verluste oder Ausgaben, die sich aus einer falschen Anwendung der hierin enthaltenen Informationen ergeben.