missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TDO2 Antibody (OTI2A4), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18172767 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18172767 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18172767 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP274486AF750

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

TDO2 Monoclonal specifically detects TDO2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TDO2
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2A4
Konjugat Alexa Fluor 750
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias TDOTO, TPH2EC 1.13.11.11, TRPOtryptophanase, Tryptamin 2,3-dioxygenase, tryptophan 2,3-dioxygenase, Tryptophan oxygenase, Tryptophan pyrrolase, Tryptophanase
Gensymbole TDO2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human TDO2 (NP_005642) produced in HEK293T cells.
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6999
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.