Learn More
TDP2 / EAPII Mouse, Clone: TDP2/1258, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00 € - 510.00 €
Spezifikation
Antigen | TDP2 / EAPII |
---|---|
Klon | TDP2/1258 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15900628
|
EnquireBio
51567-MSM1-P1 |
100 μg |
510.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15990618
|
EnquireBio
51567-MSM1-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Specifications
TDP2 / EAPII | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
51567 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified | |
Nuclear and Cytoplasmic | |
Jurkat cells. Lung, Duodenum or Small Intestinal Carcinoma. |
TDP2/1258 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_057698 | |
Recombinant human full-length TDP2 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
41kDa |