Learn More
TDRD5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA556139
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15754051
  • 530.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: AMANHDIPPD AVPNKKLCRL PPLDTSSLIG VFVEYIISPS QFYIRIYSRD SSELLEDMMI EMRRCYSNQL VSDRYVMPEC FIQPGHLCCV RISEDKWWYR VIIHRVLEKQ EVEVFYPDFG NIGIVQKSSL RFLKCCYTK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 91%, Rat - 92%.
TDRD5 Polyclonal antibody specifically detects TDRD5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
TDRD5
Polyclonal
Unconjugated
TDRD5
Gm103; Tdrd5; testicular tissue protein Li 194; tudor domain containing 5; tudor domain containing protein 5; tudor domain-containing protein 5; TUDOR3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
163589
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8NAT2
TDRD5
Recombinant protein corresponding to Human TDRD5