missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TdT Antibody (DNTT/4617R), DyLight 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18314904 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18314904 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18314904 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP314201DL594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

TdT Monoclonal antibody specifically detects TdT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TdT
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon DNTT/4617R
Konjugat DyLight 594
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias deoxynucleotidyltransferase, terminal, EC 2.7.7, EC 2.7.7.31, nucleosidetriphosphate:DNA deoxynucleotidylexotransferase, TDTDNA nucleotidylexotransferase, Terminal addition enzyme, Terminal deoxynucleotidyltransferase, terminal deoxyribonucleotidyltransferase, Terminal transferase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa 52-192) of human TdT protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P04053)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Cell Cycle and Replication, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1791
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.