Learn More
TdT Maus-anti-Human, Maus, APC, Klon: 19-3, eBioscience™
Monoklonaler Maus-Antikörper
Marke:  Invitrogen 17-5846-82
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16330714
  • 276.00 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 15-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieser monoklonale 19-3 Antikörper erkennt die humane und murine terminale Desoxynukleotidyltransferase (TdT), eine Polymerase mit 60 kDa, die für die vorlagenunabhängige Zugabe von N-Nukleotiden an Gensegmentknoten von sich entwickelnden Lymphozyten verantwortlich ist. Expression ist
Terminal-Desoxyribonucleotidyltransferase (TdT) ist eine DNA-Polymerase, die im Zellkern lokalisiert ist und die Polymerisation von Desoxynucleotiden an den 3-Hydroxylenden der Oligo- oder Polydesoxynucleotid-Initiatoren katalysieren und kein Template benötigen. TdT ist ein hochspezifischer Marker für die Diagnose und Klassifikation akuter lymphoblastischer Lymphome/Leukämien. Die Bestimmung der TdT-Expression ist besonders nützlich, wenn sich diese unterscheidet, ist in diesem Fall doch eine histologische Differenzierung zwischen lymphoblastischen Lymphomen und Burkitt-Lymphomen möglich.
Spezifikation
Spezifikation
TdT
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with 0.1% gelatin and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P04053, P09838
DNTT; TDT
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Human, Mouse
Flow Cytometry
19-3
APC
DNTT
Liquid
Dntt
IgG2b, kappa
100 μg
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
1791, 21673