missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TEAD (pan) Antibody (SR1966), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18641524 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18641524 100 μg 100 Mikroliter
18643285 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18641524 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP322659100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

TEAD (pan) Monoclonal antibody specifically detects TEAD (pan) in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TEAD (pan)
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1966
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:1000
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human TEAD (pan) (Uniprot #: P28347, Q15561, Q15562, Q99594)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.