Learn More
Human TEC, His Tag Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen PV3269
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.36000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11573407
  • 640.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
TEC is a non-receptor protein-tyrosine kinase containing a pleckstrin homology domain and is highly expressed in many hematopoietic cell lines.
Spezifikation
Spezifikation
NP_003206
7006
10 μg
TEC Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 20 mM Tris, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Tyrosine Kinases
LanthaScreen™ Antibody, LanthaScreen™ Substrate
tec protein tyrosine kinase
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction
Kinase Assay
76.4 kDa
TEC, PSCTK4
Human
His Tag
Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic
Dry Ice
TEC
Baculovirus
Full Length, Recombinant, Cytoplasmic
Cytoplasmic Tyrosine Kinases