Learn More
Cole-Parmer™ CB-200D Blockkühler/Heizgerät
Beschreibung
- Entwickelt für die sichere Aufbewahrung biologischer Proben zwischen 4 und 37 °C.
- Ein Alarm ertönt, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist und die verstrichene Zeit abgelaufen ist.
- Die fünfstellige LED-Anzeige kann auf beides eingestellt werden°C oder°F
- 30 Minuten Abkühlzeit auf 4 °C
- Wählen Sie aus einer breiten Palette austauschbarer Aluminium-Blockeinsätze.
- 3 Jahre Garantie
- Vorherige Teilenummer: FBLOCKICE
Dieser Tischblockkühler/Heizblock eignet sich ideal zum Inkubieren von Probenröhrchen bei Temperaturen von 0 bis 40 °C (°32 bis 104 °F). Der Isotemp™ Die Temperaturregelung sorgt dafür, dass alle Inhalte eine gleichmäßige Temperatur behalten, egal ob kalt oder warm. Der integrierte Countdown-/Countup-Timer mit akustischem Alarm ermöglicht die Programmierung von bis zu neun Tagen und startet erst, wenn eine stabile Temperatur erreicht ist.
Verwendung mit Dri-Block™ Aluminiumeinsätze zur Aufrechterhaltung der Temperaturstabilität ±0,2 °C. Das Gerät fasst zwei Einsätze in einfacher Breite oder einen Einsatz in doppelter Breite. Ein dunkler Kunststoffdeckel schützt lichtempfindliche Reagenzien und trägt gleichzeitig zur Aufrechterhaltung der Probentemperatur bei.
Bitte beachten Sie: Ab Juni 2022 gilt Folgendes: Techne Das Kühl-/Heizblock-Modell mit der Nummer FBLOCKICE wurde umbenannt. Cole-Parmer unter der Modellnummer CB-200D. Alle großartigen Funktionen und Spezifikationen, nur in einem neuen und verbesserten Look.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Aluminiumblöcke |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 40 °C |
| Typ | Block |
| Abmessungen (L x B x H) | 190 x 240 x 225 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 7,5 in. |
| Länge (metrisch) | 190 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9,4 in. |
| Breite (metrisch) | 240 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 8,9 in. |
| Höhe (metrisch) | 225 mm |
| Mehr anzeigen |