Learn More
Techne™ Filterkartuschen für PrimeQ Echtzeit-PCR-System
Enthält sowohl Anregungsfilter als auch Emissionsfilter zusammen mit dichroitischem Spiegel für die Fluorophoranregung und Emissionsdetektion
Marke:  Techne™ 93948-05
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 15490340
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Optimiert für die Verwendung mit FAM™-, HEX™-, ROX™- und Cy™5-Farbstoffen.
  • Fluoreszenz-Anregungswellenlängenbereich: 470 – 650 nm (Standardfilter werden bei 485, 530, 580 und 640 nm zentriert)
  • Fluoreszenz-Nachweisbereich: 500 – 710 nm (Standardfilter werden bei 520, 560, 615 und 685 nm zentriert)
  • Filterkartuschen vom Typ FC02, FC03, FC04 und FC05 werden standardmäßig mit PrimeQ-System geliefert.
  • FC01 ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
Filterkartusche
470-650nm
500-710nm
FAM-Multiplex, grüne Interkalierfarbstoffe, Fluorescein, EvaGreen