Learn More
Techne™ PCRmax Alpha Cycler 1 PCR-Maschine
Techne PCRmax Alpha Cycler 1 Thermocycler sind kompakte Einsteiger-PCR-Geräte mit vielen Funktionen. Die Alpha Cycler Software bietet Funktionalität wie den Zugriff auf kürzlich verwendete Programme, sodass der Anwender schnell auf die gängigsten Protokolle zugreifen kann. Individuelle Anmeldedaten gewährleisten den Schutz der Protokolle. Die nach jedem Durchlauf abrufbaren Temperaturprotokolle ermöglichen die Überwachung des Systemzustands.
4757.55 € - 4950.00 €
Spezifikation
Produkttyp Thermocycler
Temperaturbereich 10 ° bis 100 °C (4 °C letztes Halten)
Thermische Gleichmäßigkeit ± 0.3 °C (bei 55 °C)
Gradientenbereich Bis zu 29 °C
Blockkonfigurationen Einzelblock
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
15539952 Unterlagen ansehen PCRmax
AC1384
384-Well Platte 4757.55 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Direktlieferung vom Lieferanten Tel: 02304 932 890 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15549952 Unterlagen ansehen PCRmax
AC196
94-Well Platte 4950.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtlicher Liefertermin 24-02-2020 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Eigenschaften
  • Großer und empfindlicher HD-Touchscreen
  • Aktive Probenkühlung - für schärfere Amplifikationen sowie minimale, nichtspezifische Amplifikationen
  • Programmassistent - ermöglicht das Erstellen eines spezifischen Protokolls für Primer-Sequenz, Vorlagenquelle und Amplicon-Länge in Sekunden
  • Alpha-Nachverfolgungsanwendung und QRR-Berichterstattung – Rückverfolgen Sie den Fortschritt jeder PCR-Ausführung und den Zustand des Systems aus der Ferne
  • Gradientenfähig -ermöglicht eine vereinfachte Temperaturoptimierung, unabhängig vom gewählten Block
  • 96-/384-Well Formate- Flexibilität für alle Größenordnungen und Anwenderbedürfnisses
  • USB-Konnektivität und -Anmeldung- Melden Sie sich im System an, wobei die Einheit Ihre Standardeinstellungen lädt, sobald Sie einfach Ihr USB-Laufwerk anschließen
  • 7 In. Android-Tablet mit App- Hohe Geschwindigkeit durch Quadcore-Prozessor und hervorragende Konnektivität durch empfindliches Ansprechverhalten selbst bei der Bedienung mit Handschuhen
  • Block-Optionen:96- oder 384-Well Format
  • Max. Gradientenbereichbis zu 29 °C
Spezifikationen
  • Maximale Erhitzungsrate: 3.4 °C pro Sekunde
  • Blocktemperaturbereich: 10 bis 100 °C (4 °C Höchstwert)
  • Blockuniformität bei 55 °C: ± 0.3 °C
  • Temperaturgenauigkeit bei 55 °C: ± 0.25 °C
  • Gradient: Ja (bei allen Formaten)
  • Minimaler Gradient: 1 °C
  • Maximale Anzahl gespeicherter Programme: 1000
  • Maximale Lüfterlautstärke: 50 bis 55 dB
  • Typ: 8 Peltier-Elemente pro Block
  • Einstellbare Temperatur für beheizten Deckel: 35 bis 115 °C oder Aus
  • Erhitzter Deckeldruck: Anpassbar
  • Programm-Interface: HD Android-Tablet
  • Datentransfer: USB-Anschluss
  • Automatischer Neustart nach Stromausfall: Ja
  • Spannung: 100 bis 230 V, 50 bis 60 Hz
  • Leistung: 450 w
  • Erforderliche Elektrizität bei einem standardmäßigen zweistufigen 30-Zyklen-Programm: 0.3 kW/h
  • Abmessungen (L x B x H): 43 x 26 x 20 cm
  • Gewicht: 11.8 kg
Anwendungen
PCR, Klonen, Thermocycling, NGS, Sequenzierung
Spezifikation
Spezifikation
Thermocycler
± 0.3 °C (bei 55 °C)
Einzelblock
±0.25 °C (bei 55 °C)
7 In. Android-Tablet mit App
100 bis 230 V
450 w
43 x 26 x 20 cm
10 ° bis 100 °C (4 °C letztes Halten)
Bis zu 29 °C
1000
3.4 °C pro Sekunde
USB
50 bis 60 Hz
PCR, Klonen, Thermocycling, NGS, Sequenzierung
11.8 kg