Learn More
Techne™ QPCR Kit, RNA, Rotavirus A (with Mastermix)
Beschreibung
- Die Kits sind in einer praktischen Folienverpackung verpackt
- Lyophilisiert (gefriergetrocknet)
- Kein Versand mit Trockeneis erforderlich
- Reduzierte Versandkosten
- Einfaches Protokoll, identisch für jedes Kit
- 150 Reaktionen pro Kit
- Niedrige Kosten pro Test
- Eine quantitative PCR ist um Tage schneller, genauer und quantifizierbarer als herkömmliche mikrobiologische Methoden
- Geeignet für jedes qPCR-Gerät mit FAM/VIC-Detektion
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lyophilisierter Primer- und Sondenmix, lyophilisierter Master Mix, lyophilisierter Master-Mix-Resuspensionspuffer, lyophilisierte ROX-Ampulle, High-Copy-DNA für Standardkurve, DNA für interne Extraktionskontrolle, Kontrolle für endogenes Beta-actin, RNAse/DNAse-freies Wasser, Reverse Transkriptase (nur RNA-Kits) Lagerung bei Umgebungstemperatur, stabil für 18 Monate |
| Nachweisverfahren | qPCR |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Jedes qPCR-Gerät mit FAM/VIC-Detektion |
| Kittyp | qPCR-RNA-Detektions-Kit |
| Anzahl Tests | 150 |
| Menge | 150 Reaktionen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikrobieller Nachweis |