Learn More
Techne™ Ersatzblock
Artikelnummer. 12648875
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
18 x 0,5 ml
24 x 0,2 ml
30 x 0,5 ml
48 × 0,2 ml
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
12648875 18 x 0,5 ml 1 Stück
12628875 24 x 0,2 ml 1 Stück
12688875 48 × 0,2 ml 1 Stück
12608885 30 x 0,5 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12648875 Lieferant Techne™ Lieferanten-Nr. 9995799
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Teile und Zubehör für den optimalen Betrieb Ihres Techne™ 3 Prime Thermocyclers.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler
Fassungsvermögen 18 x 0,5 ml
Produkttyp Ersatzblock