Learn More
Techne™ Ersatzblock
Artikelnummer. 12688875
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
18 x 0,5 ml
24 x 0,2 ml
30 x 0,5 ml
48 × 0,2 ml
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
12688875 48 × 0,2 ml 1 Stück
12648875 18 x 0,5 ml 1 Stück
12628875 24 x 0,2 ml 1 Stück
12608885 30 x 0,5 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12688875 Lieferant Techne™ Lieferanten-Nr. 9995800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Teile und Zubehör für den optimalen Betrieb Ihres Techne™ 3 Prime Thermocyclers.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler
Fassungsvermögen 48 × 0,2 ml
Produkttyp Ersatzblock