Learn More
Mapa™ UltraNeo 407 Ultrahochleistungshandschuhe aus Polychloropren
Beschreibung
- Gute Griffigkeit durch die geprägte Textur
- Große chemische Beständigkeit (Säuren, aliphatische Lösungsmittel, Lösungsmittelgemische), verbessert durch die Dicke des Materials
- Silikonfrei, um Spuren und Schäden auf Metallblechen und Glas vor dem Lackieren zu verhindern
- Leicht an- und auszuziehen, dank chlorierter Innenausstattung
- Farbe: schwarz
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Industrie |
| Farbe | Schwarz |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
| Finger Thickness (Metric) | 0,75 mm |
| Material | Polychloropren |
| Palm Thickness (Metric) | 0,75 mm |
| Größe | 9, 9,5 |