Learn More
Technische pH-Pufferlösung
Zuverlässiger und umfassender pH-Puffer. Mettler Toledo™ Technische pH-Pufferlösungen sind auf zwei Dezimalstellen genau angegeben und rückführbar auf NIST-Normen. Die farbcodierte Lösung wird in einer praktischen 250 ml-Plastikflasche mit unkomplizierten Etiketten geliefert.
Marke: Mettler Toledo 51350002
25.49 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21980" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
Zur Kalibrierung von pH Elektroden. Kalibrierlösungen mit Qualitäts-Prüfzertifikat. Zertifikat im Internet unter: www.mt.com/buffer. NIST/DIN-Puffer direkt, technische Puffer indirekt rückführbar. DKD-Puffer mir DKD-Zertifikat.pH bei 25°C: 2,00
Typ: technisch
Menge: 250mL
Spezifikation
Farblos | |
pH-Elektroden | |
250 ml | |
Je 1 | |
Eigenschaften |
pH-Messung, Elektrodenkalibrierung | |
2 | |
Geruchsneutral | |
Ja | |
0.5 bis 1 % Zitronensäure, 0.01 bis 0.1 % Chlorwasserstoff |
Sicherheit und Handhabung
- Technical buffer pH 2.00
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Citric acid anhydrous, Hydrogen chlorideanhydrous