missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Technische pH-Pufferlösung, pH 9,21, Mettler Toledo™
Click to view available options
Menge:
6 x 250 ml
Verpackung:
6 x 250 ml
Beschreibung
- pH 9,21
Spezifikation
Farbe | Blau |
pH | 9.21 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 6 x 250 ml |
Lösungstyp | pH-Pufferlösung |
Geruch | Ohne |
Verpackung | 6 x 250 ml |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'