Learn More
BRAND™ Technical Quality PFA Bottle
Artikelnummer. 10111552 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10111552 100 ml 1 Stück
10530003 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10111552 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 130482
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Technical Quality PFA Bottle includes an ETFE screw cap and narrow mouth.
  • With screw caps made of ETFE
  • These bottles contain a small fraction of reprocessed PFA from our production process
  • The physical properties and chemical resistance compare with high purity PFA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material PFA
Öffnung Eng
Verschlussmaterial ETFE
Verschlusstyp Schraubkappe