Learn More
Texwipe™ TechniCloth™ Vlies-Wischtücher, getränkt
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6 und 7
40.70 € - 49.15 €
Spezifikation
Produkttyp | TechniSat™ vorbefeuchtete Wischtücher |
---|---|
Material | Polyester-Zellulose |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Flächengewicht | 69 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11565405
|
Texwipe™
TX1065 |
11 x 9 in. (28 x 23 cm) | 50/Packung |
40.70 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11525405
|
Texwipe™
TX1045 |
8 x 6 in. (20,32 x 15,24 cm) | 100/Packung |
43.80 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15792386
|
Texwipe™
TX1041 |
11 x 9 in. (28 x 23 cm) | 70/Packung |
49.15 €
70 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Vorgesättigt
- Kostengünstige Allzweck-Vlies-Wischtücher aus einer Mischung aus 55 % Cellulose und 45 % Polyester vereinen die Saugfähigkeit natürlicher Fasern mit der Reinheit und Festigkeit synthetischer Fasern
- Bei der Wasserstrahlverfestigung werden Fasern mit Wasserstrahlen gemischt, wodurch chemische Bindemittel überflüssig werden
- Hervorragende bidirektionale Festigkeit und sehr geringe Freisetzung extrahierbarer Lösungsmittel
- Bieten hervorragende Nass- und Trockenfestigkeit, Lösungsmittelverträglichkeit und Säurebeständigkeit
- Zerkratzen oder scheuern keine empfindlichen Präzisionsbauteile
Bestellinformation
Erhältlich als Trocken-Wischtücher oder als CleanPak™, getränkt mit 70 % Isopropylalkohol. Basisgewicht: 67 g/m2.
Spezifikation
TechniSat™ vorbefeuchtete Wischtücher | |
Autoklavierbar | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 | |
70 % Isopropylalkohol |
Polyester-Zellulose | |
69 | |
Entwickelt für die Außenreinigung von Produktions- und Laborgeräten, ideal für die Reinigung von Oberflächen in Reinräumen während und im Anschluss an den Produktionsfluss |