Learn More
Medline™ Handrefraktometer für Alkohol DIGIT-025 ATC, 0-25 %
Marke: Medline™ 8145.0250M
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Spezifikation
Wein-Taschenrefraktometer | |
DIGIT-025 ATC | |
Je 1 |
0 bis 25 Brix | |
Nullkalibrierung mit destilliertem Wasser zwischen 10 und 30 °C. |