Learn More
Fisherbrand™ Flüssiggas-Bunsenbrenner mit NF-Schraubanschluss G 1/2
Geeignet für Glasarbeiten und Löten.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Hergestellt mit einem Nadelventil zur Gasregulierung
- Speziell konstruierte konische Mischkammer, die den Brenner eine sehr heiße Flamme abgeben lässt
- Die Gas- und Luftmischung wird durch Einstellen des Rändelrads unter dem Röhrchen geregelt
- Brennerdurchmesser 13 mm, Gesamthöhe 150 mm
Spezifikation
Teclu Brenner | |
Erdgas, Methan | |
Glasarbeiten und Löten | |
NF-Anschluss |
NF-Schraubanschluss G 0,5 in | |
13 mm | |
150 mm | |
Je 1 |