Learn More
Aalborg™ NADELVENTI MESSING HOHE GENAUIGKEI GENAUIGKEI
Das Aalborg™ Ventil mit hoher Auflösung aus Messing eignet sich für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Anwendungen.
Marke: Aalborg™ VM1-BB-1A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80718kg
Beschreibung
- Für hohe Auflösung
- Entwickelt für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Anwendungen.
- Sie können auch als Absperrventile verwendet werden.
- Die Gehäuse der Ventile werden durch formstabile Metallhülsen verstärkt.
- Die Gehäuse bestehen aus Messing, die Buchsen bestehen aus plattiertem Messing oder Edelstahl 316.
Spezifikation
6 ml/min | |
200 ml/min | |
82 °C | |
Hochauflösendes Ventil |