missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tegafur-13C,15N2, TRC

Artikelnummer. 30421364
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30421364 1 mg
30416205 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30421364 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT0139031MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1189456-27-6
Summenformel 13C C7 H9 F 15N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 203.15
Synonym Tegafur 13C,15N2
IUPAC-Name 5-fluoro-1-(oxolan-2-yl)(2^{13}C,1,3-^{15}N_{2})pyrimidine-2,4-dione
SMILES FC1=C[15N](C2CCCO2)[13C](=O)[15NH]C1=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tegafur-13C,15N2
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H9FN2O3/c9-5-4-11(6-2-1-3-14-6)8(13)10-7(5)12/h4,6H,1-3H2,(H,10,12,13)/i8+1,10+1,11+1
Formelmasse 203.0571
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.