Learn More
Invitrogen™ Human TEK (TIE2), GST Tag Recombinant Protein
Human TEK (TIE2), GST Tag Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ PV3628
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11593477
  • 620.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
TEK signaling appears to be critical for endothelial cell-smooth muscle cell communication in venous morphogenesis, and defects in TEK are associated with inherited venous malformations.
Spezifikation
Spezifikation
NP_000450
7010, 7124
10μg
TIE Kinase Family
Human
GST Tag
Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical europium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic
Dry Ice
TEK
Baculovirus
Recombinant, Cytoplasmic
Receptor Tyrosine Kinases
Kinase Assay
61.5 kDa
TEK (Tie2)
aa 817-1101
Recombinant
Storage Buffer: 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Tyrosine Kinases
LanthaScreen™ Antibody, LanthaScreen™ Substrate, Z'-LYTE™, Omnia™ Bulk Substrate
TEK tyrosine kinase, endothelial
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction