Learn More
TEKT1 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30227893 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30227893 20 μL 20 Mikroliter
30230052 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30227893 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP33551320ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
TEKT1 Polyclonal antibody specifically detects TEKT1 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TEKT1
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias tektin 1, tektin-1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human TEKT1 (NP_444515.1).,, Sequence:, MAKLLQPPPKFLPSEWHIANKNQYHRADAQRSRSERLVAESQRLVDEIEKTTRKSQSDVNKKLEQRLEEVQFWKKELDDKLEQLVNVTDDLLIYKIRLEKALETLKEPLHITETCLAYREKRIGIDLVHDTVEHELIKEAEIIQGIMALLTRTLEEASEQIRMNRSAKYNLEKDLKDKFVALTIDDICFSLNNNSPNIRYSENAVRIEPNSVSLEDWLDFSSTNVEKADKQRNNSLMLKALVDRILSQTANDLRKQCDVVDTAFKNGLKDTKDARDKLADHLAKVMEEIASQEKNITALE
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 83659
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG