missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
TEKT1 Polyclonal antibody specifically detects TEKT1 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TEKT1 |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gen-Alias | tektin 1, tektin-1 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human TEKT1 (NP_444515.1).,, Sequence:, MAKLLQPPPKFLPSEWHIANKNQYHRADAQRSRSERLVAESQRLVDEIEKTTRKSQSDVNKKLEQRLEEVQFWKKELDDKLEQLVNVTDDLLIYKIRLEKALETLKEPLHITETCLAYREKRIGIDLVHDTVEHELIKEAEIIQGIMALLTRTLEEASEQIRMNRSAKYNLEKDLKDKFVALTIDDICFSLNNNSPNIRYSENAVRIEPNSVSLEDWLDFSSTNVEKADKQRNNSLMLKALVDRILSQTANDLRKQCDVVDTAFKNGLKDTKDARDKLADHLAKVMEEIASQEKNITALE |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?