Learn More
Kinematica™ Elektrisches Teleskopstativ, ST-P 14/590+500
Artikelnummer. 11905099 Alle ansehen Kinematica Produkte
Change view
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung unitSize
11905099 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11905099 Lieferant Kinematica™ Lieferanten-Nr. 11040033
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diesen Ständer mit POLYTRON™ PT2500 E-, PT4000- und PT3100 D- und PT6100 D-Laufwerken. Kinematica™ Teleskop-Elektrostativ, ST-P14 /590 +500 mit ergonomischem Design und langlebiger, robuster Bauweise. Umfasst elektrisch angetriebenen Hub, Platte und Behälterhalter.
  • Die Standelektronik ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 5 bis 40° C ausgelegt und wurde gemäß EN60335--1 und UL 962 getestet.
  • Ergonomische Höhenverstellung mit zwei Tasten
  • Teleskopauszug mit Stahlgehäuse
  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Auch mit Behälterhalter erhältlich
  • Leistungsstarker integrierter Hubmotor mit Stahlgehäuse
  • Langlebige, robuste Konstruktion
  • Hervorragende Stabilität dank solider Aluminium-Grundplatte
  • Mit rutschfester Matte
  • Hub 500 mm
Spezifikation
Produkttyp Elektrisches Teleskopstativ
Spannung 230 V
Länge (metrisch) 500 mm
Ausführung unten Edelstahl-Grundplatte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Konzipiert für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 5 bis 40 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) Polytron™ PT 2500 E-, PT 4000- und PT 3100 D- and PT 6100 D-Laufwerken.
Modell ST-P 14/590+500 mit EU-Netzkabel