Learn More
Tellur, 99.8 %, (Metallspurenanalyse), -200 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10676871
115.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
13494-80-9
Te
127.60
MFCD00134062
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
6327182
CHEBI:30452
Tellur
[Te]
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
13494-80-9
Te
127.60
MFCD00134062
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
6327182
CHEBI:30452
Tellur
[Te]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 990.0°C
Chemischer Name oder Material Tellurium
Schmelzpunkt 450.0°C
Farbe Schwarz bis grau
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Fieser 15,298
Merck Index 15, 9263
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in h2so4, hno3 and koh, insoluble in benzene and carbon disulfide
Formelmasse 127.6
Reinheit (%) 99.8%
Güte Spurenmetallbasis