Learn More
Temafloxacin, TRC
Artikelnummer. 30428611
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30428611 25 mg -
30411871 5 mg 5 Milligramm
30417336 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428611 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT01718525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108319-06-8
Summenformel C21 H18 F3 N3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 417.38
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, 1-(2,4-Difluorophenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, (±)-Temafloxacin, A 62254, A 63004, T 1258, Teflox, Temac, Temafloxacin
IUPAC-Name 1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
SMILES CC1CN(CCN1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)c4ccc(F)cc4F
Specifications
Chemischer Name oder Material Temafloxacin
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H18F3N3O3/c1-11-9-26(5-4-25-11)19-8-18-13(7-16(19)24)20(28)14(21(29)30)10-27(18)17-3-2-12(22)6-15(17)23/h2-3,6-8,10-11,25H,4-5,9H2,1H3,(H,29,30)
Formelmasse 417.13