Learn More
BINDER™ Kalibrierzertifikat Temperatur zu CB-Inkubatoren
Artikelnummer. 16484309 Alle ansehen BINDER Produkte
Change view
Click to view available options
Kalibrierpunkte:
1 Messpunkt
15 bis 18 Messpunkte
27 Messpunkte
9 Messpunkte
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kalibrierpunkte unitSize
16484309 27 Messpunkte 1 Stück
16424089 1 Messpunkt 1 Stück
16474279 9 Messpunkte 1 Stück
16414299 15 bis 18 Messpunkte 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16484309 Lieferant BINDER™ Lieferanten-Nr. 80121592
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Kalibrierzertifikat Temperatur ist für BINDER™ CB Inkubatoren mit Heißluftsterilisation und wärmesterilisierbarem CO2-Sensor vorgesehen. Es steht eine Reihe an Optionen zur Temperaturmessung zur Verfügung.
  • Temperaturkalibrierung mit Zertifikat mit einer Vielzahl von Messoptionen
  • Zur Verwendung mit BINDER™ CB Inkubatoren mit Heißluftsterilisation und wärmesterilisierbarem CO2-Sensor
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER CB-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation und wärmesterilisierbarem CO2-Sensor
Beschreibung Kalibrierzertifikat, Temperatur – Temperaturmessung mit Zertifikat an 27 Messstellen (bei vorgegebener Temperatur)
Kalibrierpunkte 27 Messpunkte
Dauer 1 Jahr
Kalibrierungsart Temperatur
Produkttyp Kalibrierungszertifikat
Produktlinie BINDER™ CB
Service Offering Funktionsqualifizierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperaturkalibrierung