missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenidap, Tocris Bioscience™

NSAID, cyclooxygenase (COX-1) inhibitor. Also opener of KIR2.3

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 258010

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13411514

  • 198.00 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 27-06-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

NSAID that preferentially inhibits COX-1 (IC 50 values are < 0.03, 1.2 and > 30 μM for COX-1, COX-2 and 5-lipoxygenase respectively). Inhibits formation of pro-inflammatory arachidonic acid metabolites in isolated human peripheral polymorphonuclear leukocytes. Opener of inward rectifying hK ir 2.3 channel (EC 50 = 402 nM).
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

120210-48-2
320.747
tenidap sodium salt, dsstox_cid_26104, dsstox_rid_81342, dsstox_gsid_46104, e-5-chloro-3-hydroxy thiophen-2-yl methylene-2-oxoindoline-1-carboxamide, e-tenidap, 5-chloro-2-hydroxy-3-thiophene-2-carbonyl indole-1-carboxamide, 5-chloro-2-hydroxy-3-thiophen-2-ylcarbonyl-1h-indole-1-carboxamide, 5-chloro-2-hydroxy-3-thiophene-2-carbonyl-1h-indole-1-carboxamide, 5-chloro-2,3-dihydro-3-hydroxy 2-thienyl methylene-2-oxo-1h-indole-1-carboxamide
(3E)-5-chloro-3-[hydroxy(thiophen-2-yl)methylidene]-2-oxoindole-1-carboxamide
C14H9ClN2O3S
LXIKEPCNDFVJKC-VAWYXSNFSA-N
54704052
C1=CSC(=C1)C(=C2C3=C(C=CC(=C3)Cl)N(C2=O)C(=O)N)O

Spezifikation

Tenidap
120210-48-2
tenidap sodium salt, dsstox_cid_26104, dsstox_rid_81342, dsstox_gsid_46104, e-5-chloro-3-hydroxy thiophen-2-yl methylene-2-oxoindoline-1-carboxamide, e-tenidap, 5-chloro-2-hydroxy-3-thiophene-2-carbonyl indole-1-carboxamide, 5-chloro-2-hydroxy-3-thiophen-2-ylcarbonyl-1h-indole-1-carboxamide, 5-chloro-2-hydroxy-3-thiophene-2-carbonyl-1h-indole-1-carboxamide, 5-chloro-2,3-dihydro-3-hydroxy 2-thienyl methylene-2-oxo-1h-indole-1-carboxamide
C1=CSC(=C1)C(=C2C3=C(C=CC(=C3)Cl)N(C2=O)C(=O)N)O
320.747
320.75
10mg
C14H9ClN2O3S
LXIKEPCNDFVJKC-VAWYXSNFSA-N
(3E)-5-chloro-3-[hydroxy(thiophen-2-yl)methylidene]-2-oxoindole-1-carboxamide
54704052
>99%
Videos