missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenofovir-Diphosphat-Triethylaminsalz (Diastereomerengemisch), TRC

Artikelnummer. 30413056
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30413056 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30413056 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT01852510MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tenofovir diphosphate triethylamine salt
CAS 2122333-63-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C9 H16 N5 O10 P3 . C6 H15 N
Menge 10 mg
Synonym Diphosphoric Acid Triethylamine Salt ','Anhydride with [[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid Triethylamine Salt, PMPApp Triethylamine Salt
InChI-Formel InChI=1S/C9H16N5O10P3.C6H15N/c1-6(2-14-4-13-7-8(10)11-3-12-9(7)14)22-5-25(15,16)23-27(20,21)24-26(17,18)19;1-4-7(5-2)6-3/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H,15,16)(H,20,21)(H2,10,11,12)(H2,17,18,19);4-6H2,1-3H3/t6-;/m1./s1
SMILES CCN(CC)CC.C[C@H](Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O
IUPAC-Name [(1R)-2-(6-Aminopurin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl-[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxyphosphinsäure; x-Triethylamin
Molekulargewicht (g/mol) 447.17
Formelmasse 447.011
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.