missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenofovir Monohydrate, TRC

Artikelnummer. 30423369
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30423369 100 mg 100 Milligramm
30410296 1 g -
30428103 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30423369 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT185533100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 206184-49-8
Summenformel C9 H14 N5 O4 P . H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 305.23
Synonym Phosphonic acid, P-[[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, hydrate (1:1), Phosphonic acid, [[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, monohydrate (9CI), Phosphonic acid, [[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, monohydrate, (R)-, Tenofovir monohydrate, P-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic acid monohydrate, (R)-9-(2-Phosphonomethoxypropyl)adenine monohydrate, ([[(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl]oxy]methyl)phosphonic acid monohydrate
IUPAC-Name [(2R)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxymethylphosphonic acid;hydrate
SMILES O.C[C@H](Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCP(=O)(O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tenofovir Monohydrate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H14N5O4P.H2O/c1-6(18-5-19(15,16)17)2-14-4-13-7-8(10)11-3-12-9(7)14;/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H2,10,11,12)(H2,15,16,17);1H2/t6-;/m1./s1
Formelmasse 305.0889
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.