Learn More
TentaGel™ MB-S-Trityl, Thermo Scientific™
Marke: Thermo Scientific Acros 354550010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
Für die Synthese fester TrägerSpezifikation
Weiß bis gelb | |
Pulver | |
Glasflasche | |
1 g | |
O-[2-(3-Tritylthiopropionamido)ethyl]polyethylene glycol polymer bound |
TentaGel™ MB-S-Trityl | |
0.4 to 0.6mmol/g | |
140 to 170 Micron | |
MFCD01868636 |
RUO – Research Use Only