missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TentaGel™ S-RAM, Thermo Scientific Chemicals

 

Marke:  Thermo Scientific Acros 354650050

164.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00500kg

Artikelnummer. 10767792

  • 247.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Für die Synthese fester Träger
Spezifikation

Spezifikation

Weiß bis gelb
Pulver
Glasflasche
5 g
N-FMOC-4'-[poly(oxyethylene)carbamoylmethoxy]-2, 4-dimethoxy-benzhydrylamine polymer bound, Poly(oxyethylene)-RAM polymer bound
TentaGel™ S-RAM
0.2 to 0.3mmol/g
90 Micron
MFCD00217896
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

RUO – Nur für Forschungszwecke