missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TER-119 Ratte Anti-Maus, Super Bright 702, Klon: TER-119, eBioscience™

Monoklonaler Ratten-Antikörper

Marke:  Invitrogen 67-5921-82

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15913774

  • 290.00 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 08-12-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Description: The RB6-8C5 monoclonal antibody reacts with mouse Ly-6G, a 21-25 kDa protein also known as the myeloid differentiation antigen Gr-1. A GPI-linked protein, Gr-1 is expressed by the myeloid lineage in a developmentally regulated manner in the bone marrow. While monocytes only express Gr-1 transiently during their bone marrow development, the expression of Gr-1 on bone marrow granulocytes as well as on peripheral neutrophils is a good marker for these populations. eBioscience testing indicates that in the bone marrow and lysed whole blood, the antibody clone RB6-8C5 also stains cells that express the highest levels of Ly6c (as defined by staining with antibody clone HK1.4). It is recommended that 1A8-Ly6G (cat. 9668) be used when looking at Ly-6G specific targets. Applications Reported: This RB6-8C5 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This RB6-8C5 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse bone marrow cells. This can be used at less than or equal to 0.06 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Super Bright 702 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 702 nm.

Wir empfehlen die Verwendung eines 710/50-Bandpassfilters. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät dieses Fluorochrom erkennen kann. Bei der Verwendung von zwei oder mehr Super Bright farbstoffkonjugierten Antikörpern in einem Färbepanel wird empfohlen, Super Bright Färbepuffer (Produktnr. SB-4400) zu verwenden, um unspezifische Polymerinteraktionen zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt für Super Bright Färbepuffer. Lichtempfindlichkeit: Dieser Tandemfarbstoff ist empfindlich gegenüber photoinduzierter Oxidation. Dieses Fläschchen sowie gefärbte Proben müssen vor Licht geschützt werden. Fixierung: Proben können in IC Fixierungspuffer (Produktnr. 00-8222) (100 μl Zellprobe + 100 μl IC Fixierungspuffer) oder in 1-stufiger Fix/Lyse-Lösung (Produktnr. 00-5333) für bis zu 3 Tage im Dunkeln bei 4 °C mit minimaler Auswirkung auf Helligkeit und FRET-Effizienz/Kompensation gelagert werden. Einige Verallgemeinerungen hinsichtlich der Fluorophorleistung nach der Fixierung können vorgenommen werden, aber die klonspezifische Leistung sollte empirisch bestimmt werden. Anregung: 405 nm; Emission: 702 nm; Laser: Violet Laser TER-119 ist ein Stammmarker für erythroide Zellen von früher Proerythroblastzeit bis hin zu reifen Erythrozytphasen in Blut, Milz und Knochenmark für Erwachsene. Er ist auch im Dottersack und in der fetalen und Säuglingsleber vorhanden. Das TER-119-Antigen wird nicht durch Zellen früherer Erythroidentwicklung im BFU-e-Stadium (blast-forming unit erythroid) oder CFU-e-Stadium (colony-forming unit erythroid) exprimiert.
Spezifikation

Spezifikation

TER-119
Monoklonal
0.2 mg/ml
PBS mit BSA und 0.09 % Natriumazid; pH-Wert 7.2
Flüssig
Ratte
Affinitätschromatographie
RUO
Antikörper
Monoklonal
Maus
Durchflusszytometrie
TER-119
Superhell 702
Ly76
Ly76
IgG2b kappa
100 μg
4 °C, lichtgeschützt lagern, NICHT EINFRIEREN!
Primär
104231
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote