Learn More
Greiner Bio-One Terasaki Platten
Für die Mikrochargen-Proteinkristallographie. Greiner Bio-One Terasaki Platten werden mit einem passenden Deckel geliefert.
601.02 € - 1144.80 €
Spezifikation
Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Polystyrol
Bodenform Flach
Farbe Durchsichtig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Wellanzahl Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Wellanzahl Preis Menge & Verfügbarkeit  
13012173
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Greiner Bio-One
654102
72-Well
601.02 €
270 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13082163
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Greiner Bio-One
653102
60-Well Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Konisches Well-Profil
  • Wells mit flachem Boden
  • Durch den Rand der Terasaki-Platten können alle Wells gleichzeitig mit Öl befüllt werden
  • Erhältlich mit 60 und 72 Wells
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Polystyrol
Durchsichtig
Rechteckig
Mikrotest-Platte
Deckel
Inklusive Verschluss
Flach
Polystyrol
Unsteril
11,5 ml