missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Terasaki Platten

Für die Mikrochargen-Proteinkristallographie. Greiner Bio-One Terasaki Platten werden mit einem passenden Deckel geliefert.

Marke:  Greiner Bio-One 653102

Weitere Details : CAS : 000-00-0 Netto-Gewicht : 10.70000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13082163

  • 820.00 € / 580 Stück


Verfügbar ab
03-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Konisches Well-Profil
  • Wells mit flachem Boden
  • Durch den Rand der Terasaki-Platten können alle Wells gleichzeitig mit Öl befüllt werden
  • Erhältlich mit 60 und 72 Wells
Spezifikation

Spezifikation

Durchsichtig
Konisch
Polystyrene
Non-sterile
Microtest Plate
Lid
60-Well
F-Boden
Clear
Closure Included
Polystyrol
11.5 L (Well)
11.5 ml
Videos
Dokumentation