Learn More
Terbinafin Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077879
36.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
78628-80-5
C21H25N·HCl
327.89
BWMISRWJRUSYEX-SZKNIZGXSA-N
terbinafine hydrochloride, terbinafine hcl, lamisil, terbinafine hydrochioride, lamisil krem, lamisil at, zabel, terbinafinum latin, terbinafina spanish, zimig
5282481
CHEBI:77614
(E)-N,6,6-trimethyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amin;Hydrochlorid
CC(C)(C)C#CC=CCN(C)CC1=CC=CC2=CC=CC=C21.Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
78628-80-5
C21H25N·HCl
327.89
BWMISRWJRUSYEX-SZKNIZGXSA-N
terbinafine hydrochloride, terbinafine hcl, lamisil, terbinafine hydrochioride, lamisil krem, lamisil at, zabel, terbinafinum latin, terbinafina spanish, zimig
5282481
CHEBI:77614
(E)-N,6,6-trimethyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amin;Hydrochlorid
CC(C)(C)C#CC=CCN(C)CC1=CC=CC2=CC=CC=C21.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Terbinafine hydrochloride
Schmelzpunkt 214.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen (5% in methanol) Clear solution
Formelmasse 327.89
Reinheit (%) 99%