missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terbinafin-N-Oxidhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
Terbinafin-N-Oxidhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Terbinafine N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 2734417-01-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Terbinafine N-Oxide Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C21 H25 N O . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Terbinafine N-Oxide Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H25NO.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4,23)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+; |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)C#C\C=C\C[N+](C)([O-])Cc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-Name | (E)-N,6,6-Trimethyl-N-(naphthalin-1-ylmethyl)hept-2-en-4-in-1-amin-oxid;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?