Learn More
Terbium(III)-chlorid-Hexahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Catalog Number p-4408185
98.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13798-24-8
Cl3H12O6Tb
373.37
MFCD00149870
ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
terbium(3+) hexahydrate trichloride
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13798-24-8
Cl3H12O6Tb
373.37
MFCD00149870
ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
terbium(3+) hexahydrate trichloride
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3]
Terbium(III) chloride hexahydrate is a water soluble source used for the preparation of metallic terbium, which is used in electronic devices and an additive for special alloy namely Terfenol-D. It is used in the preparation of complexes, which are used in the spectrofluorimetric determination of various chemicals in pharmaceutical formulations. Further, it finds use in the preparation of terbium nanotubes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Terbium(III) chloride hexahydrate
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water.
Formelmasse 373.38 (265.29 Anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroscopic