Learn More
Terephthalsäuredichlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11453554
28.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
100-20-9
C8H4Cl2O2
203.02
MFCD00000693
LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N
terephthaloyl chloride, terephthaloyl dichloride, 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, terephthalic acid dichloride, terephthalic dichloride, p-phthaloyl chloride, terephthalic acid chloride, p-phthalyl dichloride, p-phthaloyl dichloride, terephthalyl dichloride
7488
Benzol-1,4-Dicarbonylchlorid
ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
100-20-9
C8H4Cl2O2
203.02
MFCD00000693
LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N
terephthaloyl chloride, terephthaloyl dichloride, 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, terephthalic acid dichloride, terephthalic dichloride, p-phthaloyl chloride, terephthalic acid chloride, p-phthalyl dichloride, p-phthaloyl dichloride, terephthalyl dichloride
7488
Benzol-1,4-Dicarbonylchlorid
ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Terephthaloyl chloride acts as a monomer with p-phenylenediamine used in the preparation of polymer viz. poly paraphenylene terephthalamide. It is an active component in performance polymers and aramid fibers, which gives flame resistance, chemical resistance, temperature stability, light weight, and very high strength. It is also used as an effective water scavenger, utilized to stabilize isocyanates and urethane prepolymers. Further, it is used in the preparation of liquid crystalline thermosets by thermal cyclotrimerization of dicyanate compounds of ring substituted bis(4-hydroxyphenyl) terepthalates. In addition to this, it is involved in the condensation reaction with difunctional alfa, μ-diaminopolystyrene to get chain-extended polystyrene containing amide bonds along the polymer backbone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Terephthalsäuredichlorid wirkt als Monomer mit p-Phenylendiamin, das bei der Herstellung von Polymer viz. Polyparaphenylen-Terephthalamid verwendet wird. Es ist eine aktive Komponente in Hochleistungspolymeren und Aramidfasern, die Flammenbeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit, Temperaturstabilität, geringes Gewicht und sehr hohe Festigkeit bietet. Es wird auch als wirksamer Wasserabscheider verwendet, der zur Stabilisierung von Isocyanaten und Urethan-Prepolymeren verwendet wird. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von flüssigkristallinen Duroplasten durch thermische Cyclotrimerisierung von Dicyanatverbindungen von ringsubstituierten bis(4-hydroxyphenyl)-terepthalaten verwendet. Außerdem ist es an der Kondensationsreaktion mit difunktionalem alfa, µ-diaminopolyrol beteiligt, um kettenerweitertes Polystyrol zu erhalten, das Amidbindungen entlang des Polymer-Backbone enthält.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Äther und anderen gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Alkoholen, Oxidationsmitteln, Wasser und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Terephthaloyl chloride
Schmelzpunkt 79°C to 83°C
Siedepunkt 265°C
Flammpunkt 180°C (356°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN2928
Beilstein 607796
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ether and other common organic solvents.
Formelmasse 203.02
Reinheit (%) 99%