Learn More
Terphenyl hydriert, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Terphenyl Hydrogenated |
| CAS | 61788-32-7 |
| Summenformel | C18 H22 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H22/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1,3,5,9,11-16H,2,4,6-8,10H2 |
| SMILES | C1CC=CC(C1)c2ccc(cc2)C3CCC=CC3 |
| IUPAC-Name | 1-Cyclohex-2-en-1-yl-4-cyclohex-3-en-1-yl-benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 238.37 |
| Formelmasse | 238.1722 |