Learn More
(-)-Terpinen-4-ol, 97 %, Summe der Enantiomere, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-194762
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
20126-76-5
C10H18O
154.25
MFCD00167108
WRYLYDPHFGVWKC-JTQLQIEISA-N
--terpinen-4-ol, --4-terpineol, unii-8vi196vs5t, p-menth-1-en-4-ol, r--, r-p-menth-1-en-4-ol, 3-cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-1-methylethyl-, r, 3-cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-1-methylethyl-, 1r, r-1-isopropyl-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, l-4-terpineneol, l-4-terpineol
5325830
(1R)-4-Methyl-1-propan-2-ylcyclohex-3-en-1-ol
CC1=CCC(CC1)(C(C)C)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
20126-76-5
C10H18O
154.25
MFCD00167108
WRYLYDPHFGVWKC-JTQLQIEISA-N
--terpinen-4-ol, --4-terpineol, unii-8vi196vs5t, p-menth-1-en-4-ol, r--, r-p-menth-1-en-4-ol, 3-cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-1-methylethyl-, r, 3-cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-1-methylethyl-, 1r, r-1-isopropyl-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, l-4-terpineneol, l-4-terpineol
5325830
(1R)-4-Methyl-1-propan-2-ylcyclohex-3-en-1-ol
CC1=CCC(CC1)(C(C)C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (-)-Terpinen-4-ol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9330g/mL
Siedepunkt 212.0°C
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (sum of enantiomers) (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4760 to 1.4820
Menge 25 g
Beilstein 06, IV, 250
Relative Dichte 0.933
Spezifischer Drehzustand −25° (20°C c=neat)
Spezifische Drehung − 25.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very slightly soluble., soluble in alcohol
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (-)-Terpinen-4-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.