missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terpinolen (> 85%), TRC

Artikelnummer. 30412187
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30412187 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30412187 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT1166305G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Terpinolene
CAS 586-62-9
Summenformel C10 H16
Menge 5 g
Synonym Cyclohexene','1-methyl-4-(1-methylethylidene)-, p-Mentha-1,4(8)-diene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethylidene)cyclohexene, 4-Isopropylidene-1-methylcyclohexene, Isoterpinene, Nofmer TP, Terpinolen, Terpinolene, α-Terpinolene, Δ-Terpinene
InChI-Formel InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4H,5-7H2,1-3H3
SMILES CC(=C1CCC(=CC1)C)C
IUPAC-Name 1-Methyl-4-propan-2-ylidencyclohexen
Molekulargewicht (g/mol) 136.23
Formelmasse 136.1252
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.