missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ X6 PAIRES DE GANTS BOUCLETTE TERRYTOP TU
Click to view available options
Länge (metrisch):
37 mm
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | PSA der EG-Kategorie, ISO 9001/2000 |
Coating Material | Baumwolle |
Farbe | Ecru |
Material | Baumwolle |
Produkttyp | Terrytop Leinwand-Handschuh |
Größe | Einzigartig |
Fingerhandschuh | Geflügelter Daumen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die hitzebeständige Leinenmanschette schützt den Arm |
Farbe der Handschuhstulpe | Ecru |
Art der Handschuhstulpe | Leinwand |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'