Learn More
tert-Butanol, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4440168
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
75-65-0
C4H10O
74.123
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
6386
CHEBI:45895
2-Methylpropan-2-ol
CC(C)(C)O
75-65-0
C4H10O
74.123
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
6386
CHEBI:45895
2-Methylpropan-2-ol
CC(C)(C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material tert-Butanol
Schmelzpunkt 25.0°C to 25.5°C
Dichte 0.7800g/mL
Siedepunkt 83.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt 11°C
Verpackung Kunststoffflasche
Brechungsindex 1.3860 to 1.3880
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Relative Dichte 0.78
Strukturformel (CH3)3COH
Viskosität 3.35 mPa.s (30°C)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.